Learn More
Bel-Art™ Sterileware™ Muestreador de polvo de una sola ranura
Descripción
- Después de la inserción, gire el tubo para abrirlo y, a continuación, cierre la ranura de recogida y extráigalo para recuperar la muestra
- Fabricada con materiales conformes a la FDA y la UE; segura para uso alimentario, farmacológico y cosmético
- Muestreador de polietileno de alta densidad (HDPE) sellado térmicamente en bolsas de polietileno individuales
- Esterilizado mediante irradiación gamma (SAL 10^-6)
- Lote estampado para un seguimiento preciso; se entrega con un certificado de procesamiento para esterilización
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de producto | Muestreador de polvo |
| Material | HDPE |
| Esterilizables en autoclave | No esterilizable en autoclave |
| Capacidad (métrico) | 50 mL |
| Cantidad | 20/paq. |
| Longitud (métrico) | 97 cm |