Learn More
Bel-Art™ Muestreador para polvo Sterileware™
Descripción
- Utilizada por empresas farmacéuticas, alimentarias, cosméticas y químicas.
- Fabricada con materiales conformes a la FDA y la UE; segura para uso alimentario, farmacológico y cosmético
- Muestreador de polietileno de alta densidad (HDPE) sellado por calor en una bolsa de polietileno individual
- Esterilizado mediante irradiación gamma (SAL 10-6)
- Para usar una vez y desechar
- Lote estampado para un rastreo preciso
- Se envía con un certificado de procesamiento para esterilización
Especificaciones
Especificaciones
| Cantidad | 20/Paq. |
| Esterilidad | Estériles |
| Esterilizables en autoclave | No esterilizable en autoclave |
| Capacidad (métrico) | 1 ml |
| Tipo de producto | Muestreador de polvo |
| Longitud (imperial) | 19,75 in |
| Material | Polietileno de alta densidad (HPDE) |
| Longitud (métrico) | 50 cm |