Descripción
- Ideal para muestrear agua y otros líquidos de baja viscosidad; 0,15 cm (0,0625 in) diámetro del orificio de la punta
- Fabricada con materiales conformes con la normativa FDA y UE
- Segura para uso alimentario, farmacológico y cosmético
- Muestreador de polietileno de alta densidad (HDPE) sellado por calor en una bolsa de polietileno individual
- Estéril irradiado con rayos gamma (SAL 10 -6 )
- Para usar una vez y desechar
- Lote estampado para un rastreo preciso
- Se envía con un certificado de procesamiento para esterilización
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de producto | Tomamuestras de líquidos |
| Material | HDPE |
| Esterilizables en autoclave | No esterilizable en autoclave |
| Capacidad (imperial) | 3,4 oz |
| Capacidad (métrico) | 100 ml |
| Esterilidad | Estéril |
| Cantidad | 20/Paq. |
| Longitud (imperial) | 19,75 in |
| Longitud (métrico) | 50 cm |