Learn More
Fisherbrand™ SterilElite Autoclave de sobremesa de 40 L
Código de producto. 17795888 Tienda Fisherbrand Electrochemistry Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad (métrico):
40 L
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Capacidad (métrico) Tamaño de la unidad
17795888 40 L cada uno
1 options
Código de producto. 17795888
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    21981.75€
    10673.49€ / paquete de 1
    Ahorro 11308.26€
    51% Descuento
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Autoclave autónomo diseñado para albergar una gran capacidad de frascos y botellas de 1 L en un espacio compacto.
  • Combina un diseño compacto con alto rendimiento, confiabilidad y seguridad.
    Diseño inteligente para tu elección profesional
  • El sistema de control por microprocesador proporciona nueve programas totalmente automáticos, incluida adición de agua, esterilización y secado
  • Ocho ciclos de esterilización preinstalados
  • Dos mecanismos independientes de verificación de nivel de agua: nivel del tanque de agua y nivel de agua de cámara
  • Función de secado automático
  • Dispositivo de bloqueo automático de puerta a presión
  • Cámara protegida por interruptor de presión y válvula de seguridad de presión de vapor
  • El botón de liberación de vacío/presión interrumpe el suministro de alimentación, vacía la cámara de presión y libera el vacío de la cámara de forma simultánea
  • Pilotos indicadores:
    • PUERTA ABIERTA: no se ha cerrado completamente la puerta; todas las funciones se detienen
    • BAJO NIVEL DE AGUA: el nivel de agua es demasiado bajo
    • COMPLETE - El ciclo completo se ha ejecutado correctamente y está completo.
Especificaciones
Capacidad (imperial) 43 qt.
Capacidad (métrico) 40 L
Fondo de la cámara (métrico) 570 mm
Diámetro de la cámara (imperial) 11 in
Fondo de la cámara (imperial) 22 in
Diámetro de la cámara (métrico) 300 mm
Longitud (imperial) 31,5 in
Altura exterior (imperial) 20 in
Altura exterior (métrico) 486 mm
Longitud (métrico) 766 mm
Tipo de producto Esterilizador de vapor
máx. (imperial) 250° F a 273° F
Admite Puede contener hasta 4 matraces Erlenmeyer de 1 L o 8 matraces de 1 L. Schott botellas
Temperatura (métrico) De 121 °C a 134 °C
Peso (imperial) 170 lb.
Peso (métrico) 77 kg
Requisitos eléctricos 230 V, 50/60 Hz, 14 A
Altura de la cámara (imperial) 9,5 in
Mostrar más Mostrar menos
Solo para uso en laboratorio