Learn More
Heathrow Scientific™ Navecilla de pesaje estándar antiestática estéril
Tienda Heathrow Scientific Productos
Descripción
- Estéril, Antiestático
- Las navecillas son poco profundas, con un fondo ancho y plano para evitar vuelcos
- Las esquinas redondeadas simplifican la transferencia
- Superficie antiestática para asegurar que la muestra se retira completamente
- Biológicamente inerte y resistente para diluir y debilitar ácidos, soluciones acuosas, alcoholes y bases.
- Escala de temperatura de -10 a 70°C (14 a 158°F)
- Se puede usar con analizadores de humedad de microondas
- Grado alimentario de la FDA.
- Desechables
- Fabricado, purificado y envasado en una sala limpia
- Embalaje de fácil desgarro
Especificaciones
Especificaciones
| Capacidad (imperial) | 2,9 onzas. |
| Certificaciones/conformidad | FDA |
| Descripción | Barco de Pesaje Estándar |
| Esterilizables en autoclave | No autoclavable |
| Forma del fondo | Plano |
| Capacidad (métrico) | 85 ml |
| Color | Blanco |
| Desechables | Un solo uso |
| Material | Poliestireno |
| Forma | Cuadrado |
| Mostrar más |