Learn More
Saint Gobain Life Sciences Tubos de silicona Versilic™
Código de producto. 11741706
Cambiar vista
Click to view available options
Diámetro interior (métrico):
1,5 mm
2 mm
3 mm
5 mm
6 mm
7 mm
8 mm
Diámetro exterior (imperial):
0,12 in, 3 mm
0,16 in, 4 mm
0,2 in, 6 mm
0,31 in, 8 mm
0,39 in, 10 mm
0,47 in, 12 mm
Longitud global (métrico):
10 m
25 m
50 m
Tamaño de la unidad:
25 M
25 metros
50 M
50 metros
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Diámetro interior (métrico) Diámetro exterior (imperial) Longitud global (métrico) unitSize
11741706 1,5 mm 0,12 in, 3 mm 50 m 50 M
15640191 3 mm 0,2 in, 6 mm 10 m 50 metros
10256454 2 mm 0,16 in, 4 mm 50 m 50 metros
11791706 5 mm 0,31 in, 8 mm 10 m 25 M
15650191 5 mm 0,39 in, 10 mm 10 m 25 metros
11701716 6 mm 0,39 in, 10 mm 25 m 25 M
13190793 7 mm 0,39 in, 10 mm 10 m 25 metros
13130803 8 mm 0,47 in, 12 mm 25 m 25 metros
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Código de producto. 11741706 Proveedor Saint Gobain Life Sciences N.º de proveedor 760110
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    68.00€
    47.50€ / 50 metros
    Ahorro 20.50€
    30% Descuento
Ver todas las promociones
Fecha estimada de envoi: 30-09-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Utilice estos tubos para aplicaciones biofarmacéuticas. Versilic™ Los tubos de silicona son biológicamente inertes y no inhiben el cultivo celular. Se mantiene flexible hasta -50 °C y mantiene su rendimiento químico, mecánico y eléctrico hasta +200 °C.
  • Cumplen con los requisitos de la Farmacopea Europea para elastómeros de silicona para tapones y tubos, con las pruebas biológicas Clase VI de la Farmacopea Europea (USP) y la ISO 10993 sobre biocompatibilidad (toxicidad sistémica, irritación, sensibilización, citotoxicidad, hemocompatibilidad y prueba de Ames)
  • Cumple con lo estipulado en las listas positivas de la FDA y BfR, así como con las pruebas de uso alimentario de acuerdo con las directivas de la CE
  • Este tubo con certificación CE es un dispositivo médico no invasivo
  • Se puede utilizar para contacto durante hasta 29 días
  • Silicona curada al peróxido
  • Neutralidad biológica
  • FDA/BfR
  • Farmacopeas estadounidense y europea
  • Resistencia a temperatura de –50 a + 200 °C
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Certificaciones/conformidad Cumple con la FDA (Alimentos), USP Clase VI, BFR, Farmacopea europea
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Diámetro interior (imperial) 0,06 in
Diámetro interior (métrico) 1,5 mm
Material Silicona
Diámetro exterior (imperial) 0,12 in, 3 mm
Longitud global (imperial) 164 ft.
Longitud global (métrico) 50 m
Grosor (imperial) 1/32 in
Grosor (métrico) 0,8 mm
Para utilizar con (aplicación) Industria farmacéutica, biotecnología, transferencia de medios acuosos
Temperatura mín. de funcionamiento (imperial) -58 °F
Temperatura mín. de funcionamiento (métrico) -50 °C
Color Transparente
Flexibilidad Los tubos
Max. Operating Temperature (English) 392 °F
Max. Operating Temperature (Metric) 200 °C
Tipo de producto Tubos