Learn More
Saint Gobain Life Sciences Tubos de silicona Versilic™
Descripción
- Cumplen con los requisitos de la Farmacopea Europea para elastómeros de silicona para tapones y tubos, con las pruebas biológicas Clase VI de la Farmacopea Europea (USP) y la ISO 10993 sobre biocompatibilidad (toxicidad sistémica, irritación, sensibilización, citotoxicidad, hemocompatibilidad y prueba de Ames)
- Cumple con lo estipulado en las listas positivas de la FDA y BfR, así como con las pruebas de uso alimentario de acuerdo con las directivas de la CE
- Este tubo con certificación CE es un dispositivo médico no invasivo
- Se puede utilizar para contacto durante hasta 29 días
- Silicona curada al peróxido
- Neutralidad biológica
- FDA/BfR
- Farmacopeas estadounidense y europea
- Resistencia a temperatura de –50 a + 200 °C
Especificaciones
Especificaciones
| Certificaciones/conformidad | Cumple con la FDA (Alimentos), USP Clase VI, BFR, Farmacopea europea |
| Esterilizables en autoclave | Esterilizable en autoclave |
| Diámetro interior (imperial) | 0,24 in |
| Diámetro interior (métrico) | 6 mm |
| Material | Silicona Versilic |
| Diámetro exterior (imperial) | 0,39 in, 10 mm |
| Longitud global (imperial) | 82 ft. |
| Longitud global (métrico) | 25 m |
| Grosor (imperial) | 0,08 in |
| Grosor (métrico) | 2 mm |
| Mostrar más |