Learn More
Fisherbrand™ Bolsas de muestras estériles
Código de producto. 17943182 Tienda Fisherbrand Electrochemistry Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Dimensiones (L x An):
4,5 x 9 in
12 x 18 in
15 x 20 in
Cantidad:
100/paq
250/paq
500/paq
Tamaño de la unidad:
paquete de 100
paquete de 250
paquete de 500
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Dimensiones (L x An) Cantidad Tamaño de la unidad
17943182 4,5 x 9 in 500/paq paquete de 500
17953182 12 x 18 in 250/paq paquete de 250
17903192 15 x 20 in 100/paq paquete de 100
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 17943182
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
View alternative products
This item is not returnable. View return policy
Una forma económica y eficiente de recolectar, contener y transportar muestras.
  • Estas bolsas de muestras son ideales para el transporte y almacenamiento de sólidos, semisólidos y líquidos.
  • Estéril
  • Altamente resistente
  • Cierre con alambre para un sellado superior
Specifications
Esterilizables en autoclave No esterilizable en autoclave
Color Transparente
Material Polietileno
Esterilidad Estéril
Cantidad 500/paq
Dimensiones (L x An) 4,5 x 9 in
Altura (métrico) 229 mm
Longitud (métrico) 114 mm
Grosor (métrico) 70 μm