Descripción
- Durabilidad superior con muros mejorados y 'torretas' resistentes al aplastamiento en las esquinas
- Manejo fácil con pestañas para evitar que los depósitos apilados se peguen entre sí
- Fabricado e irradiado por gamma en una ISO instalación certificada
- Certificado de trazabilidad disponible a solicitud
- Graduado 5, 10 mL
Especificaciones
Especificaciones
| Certificaciones/conformidad | Certificado libre de DNasa, RNasa y pirógenos |
| Color | Blanco |
| Capacidad (métrico) | 5 mL |
| Material | Poliestireno |
| Esterilidad | Estéril |
| Tipo | Depósito de reactivos |
| Para utilizar con (aplicación) | Pipeteo |
| Envase | En envase individual |
| Esterilizables en autoclave | No esterilizable en autoclave |
| Canales | 1 |
| Mostrar más |