Descripción
- Diseñado para ser hermético, permitiendo que los tubos se utilicen para almacenamiento o transporte
- Las tapas de rosca son de polietileno
Especificaciones
Especificaciones
| Color del tapón | Rojo |
| Material del cierre | Polietileno |
| Color | Natural |
| Capacidad (métrico) | 15 mL |
| Longitud (métrico) | 120 mm |
| Material | Poliestireno |
| Incluye | Tapón de rosca acoplado |
| Envase | Envasadas individualmente |
| Esterilidad | Estéril |
| Esterilizables en autoclave | No esterilizable en autoclave |
| Mostrar más |