Learn More
Corning™ Asas de siembra de poliestireno estériles
Description
- Asas de siembra de poliestireno (PS)
- Extremidad esférica o de aguja
- 1 μl o 10 μl
Specifications
Specifications
| Volumen | 1 μL |
| Longitud (métrico) | 192 mm |
| Material | Poliestireno |
| Esterilidad | Estéril |
| Color | Natural |
| Tipo de producto | Asa de inoculación, punta de aguja |
| Tipo de empaquetado | Bolsa con cremallera a prueba de manipulación |