Learn More
Fisherbrand™ Bolsas de muestreo de polietileno estériles
Código de producto. 11562783 Tienda Fisherbrand Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad (métrico):
540 mL
720 mL
2250 ml
3500 mL
Incluye:
Sin área de escritura
Área de escritura
Tamaño de la unidad:
paquete de 1000
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad (métrico) Incluye unitSize
11562783 2250 ml Área de escritura paquete de 1000
11572783 3500 mL Área de escritura paquete de 1000
11532773 540 mL Sin área de escritura paquete de 1000
11532783 540 mL Área de escritura paquete de 1000
11542783 720 mL Área de escritura paquete de 1000
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 11562783
Spotlight Ofertas
Usar código promocional 28036
Ver todas las promociones
Fecha estimada de envoi: 28-08-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Diseñado con un sistema de cierre con alambre de metal redondo y lengüetas de seguridad a prueba de perforaciones. Las bolsas de muestreo de polietileno estériles Fisherbrand™ son a prueba de fugas cuando se sellan.
  • Fabricado con polietileno virgen flexible y de alta resistencia. 
  • Bolsas de polietileno transparentes estériles sin juntas laterales
  • Elija una zona de marcado transparente o blanca para escribir anotaciones
  • Lengüetas de fácil abertura para abrir la bolsa sin tocar los bordes
  • Ideales para su uso con muestras sólidas, semisólidas o líquidas
  • Para su uso en laboratorios en los que las muestras se deban obtener en un ambiente estéril.
Especificaciones
Color Transparente
Para utilizar con (aplicación) Uso en todos los laboratorios en los que las muestras deben recogerse en un entorno estéril
Incluye Área de escritura
Material Polietileno
Esterilidad Estéril
Cantidad Paquete de 1000
Dimensiones (L x An) 305 x 254 mm
Capacidad (métrico) 2250 ml
Grosor (métrico) 101 μm