Learn More
Corning™ Gosselin™ Bolsas de polietileno estériles para licuadora
GREENER_CHOICE
Código de producto. 11815390
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad (métrico):
80 mL
400 mL
3500 mL
Tamaño de la unidad:
paquete de 2500
paquete de 4500
paquete de 500
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad (métrico) unitSize
11815390 80 mL paquete de 4500
12682255 400 mL paquete de 2500
11770545 3500 mL paquete de 500
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11815390 Proveedor Corning™ N.º de proveedor SM101
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Para todo tipo de Stomacher máquinas y otras batidoras de paleta. Corning™ Gosselin™ Las bolsas de mezcla de polietileno estériles se esterilizan mediante irradiación.
  • Con certificado de esterilización despegable
  • Con tira de escritura blanca de 50 mm a lo largo de un borde largo
  • Disponibles con filtro completo o lateral
  • Disponible en una amplia gama de diferentes tamaños de packs/fundas
    TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Color Natural
Para utilizar con (aplicación) Idóneas para suspensión homogénea, muestreo de suspensión con pipetas, sector de productos lácteos
Material Polietileno
Esterilidad Estéril
N.° por paquete Bolsas de 25
Cantidad Cartón de 4500
Capacidad (métrico) 80 mL
Longitud (métrico) 150 mm
Anchura (métrico) 105 mm
Grosor (métrico) 70 μm