Learn More
Microspec™ Asas de inoculación de plástico estériles (Volumen: 5 μL)
Código de producto. 15752115
Change view
Click to view available options
Cantidad:
50 bolsitas de 20
800 bolsitas de 20
Tipo de empaquetado:
Bolsa con cierre de agarre
Sobre Microseal
Esterilidad:
Estéril
Fabricación aséptica
Irradiados con gamma
Tamaño de la unidad:
paquete de 1000
paquete de 16000
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tipo de empaquetado Esterilidad unitSize
15752115 50 bolsitas de 20 Sobre Microseal Irradiados con gamma paquete de 1000
15712115 50 bolsitas de 20 Bolsa con cierre de agarre Fabricación aséptica paquete de 16000
15742115 50 bolsitas de 20 Sobre Microseal Fabricación aséptica paquete de 1000
15722115 800 bolsitas de 20 Sobre Microseal Estéril paquete de 16000
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 15752115 Proveedor Microspec™ N.º de proveedor B4G
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Fabricadas con poliestireno flexible para una óptima recuperación de un inóculo de un cultivo
  • Hecho de poliestireno de alto impacto.
  • Longitud completa para evitar la contaminación.
  • Desechables
  • Estéril, fabricación aséptica.
  • Rigidez media
  • Asas de cultivo (longitud: 200mm)
  • Bordes lisos para evitar rasgar y mellar el agar
  • Volumen: 5 μl
  • Color: Azul
Especificaciones
Desechables Un solo uso
Diameter (English) Inside 0,10 in
Diameter (Metric) Inside 2,5 mm
Longitud (imperial) 7,87 in
Longitud (métrico) 200 mm
Material Poliestireno de alto impacto
Esterilidad Irradiados con gamma
Color Azul
Tipo de producto Asas de cultivo de plástico
Longitud del mango (imperial) 7,87 in
Longitud del mango (métrico) 200 mm
Cantidad 50 bolsitas de 20
Tipo de empaquetado Sobre Microseal
Calibrado Sí