Learn More
BRANDTECH™ BRAND™ Puntas dispensadoras de precisión estériles PD-Tip™ II para pipetas de repetición
Código de producto. 16313176 Tienda Brand Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Volumen (métrico):
0,1 ml
0,5 ml
1 ml
1,25 ml
10 ml
12,5 ml
2,5 ml
25 ml
5 ml
50 ml
Envase:
100/paq.
25/paq.
Tamaño de la unidad:
paquete de 100
paquete de 25
10 product options available for selection
Product selection table with 10 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Volumen (métrico) Envase unitSize
16313176 0,1 ml 100/paq. paquete de 100
16323176 0,5 ml 100/paq. paquete de 100
16333176 1 ml 100/paq. paquete de 100
16343176 1,25 ml 100/paq. paquete de 100
16353176 2,5 ml 100/paq. paquete de 100
16363176 5 ml 100/paq. paquete de 100
16373176 10 ml 100/paq. paquete de 100
16383176 12,5 ml 100/paq. paquete de 100
16393176 25 ml 25/paq. paquete de 25
16303186 50 ml 25/paq. paquete de 25
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 10 options available.
10 options
Código de producto. 16313176 Proveedor BRANDTECH™ BRAND™ N.º de proveedor 705730
En stock
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
El dispensador de precisión estéril BRAND™ PD-Tip™ II se ajusta a todos los instrumentos mediante puntas de repetición estándar.
  • Reconocimiento automático de tamaño por BRAND™ HandyStep™ S, HandyStep™ Toque S y HandyStep™ pipetas electrónicas
  • BIO-CERT™ estéril
  • BIO-CERT™ Las puntas están libres de ADN, ARNasa, endotoxinas y ATP
  • Los tamaños de 25 ml y 50 ml incluyen un adaptador
  • Los adaptadores son autoclavables a 121 °C durante 20 minutos.
Estas puntas son adecuadas para los siguientes dispensadores múltiples:
  • BRAND Handystep™ S, HandyStep™ electrónico, HandyStep™ tocar/ S
  • Eppendorf Multipette™ 4780
  • Gilson Distriman™ y Gilson Repetman™
  • Ritter Ripette™ pro
  • EDOS™ 5221
  • Rainin AutoRep™ MI, Rainin AutoRep™ S, Rainin AutoRep™ METRO
  • Laboratorio estelar RepeatOne™
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Volumen (métrico) 0,1 ml
filtradas por Sin filtro
Esterilidad Estéril
Color Natural
Esterilizables en autoclave No esterilizable en autoclave
Certificaciones/conformidad Certificado de rendimiento/pureza
Declaraciones de limpieza Libre de endotoxinas, ADN, ARNasa, ATP
Método de esterilización Beta
Formato En envase individual
Estilo de punta Desplazamiento positivo
Envase 100/paq.
Cantidad 100
Tipo de producto Puntas para dispensadores de precisión
Desechables Un solo uso
Para utilizar con (equipo) HandyStep Tocar, HandyStep Toque S
Graduado Sí
Línea de productos PD-Tip II
Material Polipropileno, polietileno (filtro)