Learn More
DWK Life Sciences Tapones para componentes estériles WHEATON™ CompletePAK™
Código de producto. 16277290 Tienda Wheaton Science Products Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Tamaño del tapón:
13 mm
20 mm
Modelo:
OmniFlex 3G Igloo
Tapón recto OmniFlex 3G
Tapón recto UltraPure
Tamaño de la unidad:
paquete de 220
paquete de 230
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tamaño del tapón Modelo Tamaño de la unidad
16277290 20 mm OmniFlex 3G Igloo paquete de 220
16227290 13 mm Tapón recto OmniFlex 3G paquete de 230
16257290 20 mm Tapón recto OmniFlex 3G paquete de 220
16237290 13 mm Tapón recto UltraPure paquete de 230
16267290 20 mm Tapón recto UltraPure paquete de 220
16247290 13 mm OmniFlex 3G Igloo paquete de 230
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Código de producto. 16277290 Proveedor DWK Life Sciences N.º de proveedor W986008S
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
La línea de productos DWK Life Sciences Wheaton™ CompletePAK™ es una gama de viales con tapones de rosca, tapones de caucho y cierres esterilizados listos para su uso y que están disponibles, y se pueden personalizar para cualquier aplicación que reduzca su cadena de suministro debido a nuestra capacidad de solución de una sola fuente.
  • Estéril
  • Tapón
Certifications
USP <788>, <85> y <71>; certificado de integridad de cierre de recipientes (CCI)
Especificaciones
Esterilidad Estéril
N.º por caja 220
Modelo OmniFlex 3G Igloo
Línea de productos Wheaton™ CompletePAK
Tamaño del tapón 20 mm
Certificaciones/conformidad USP 788, 85 y 71; certificado de integridad de cierre de recipientes (CCI)