Learn More
DWK Life Sciences Tapones para componentes estériles WHEATON™ CompletePAK™
Tienda Wheaton Science Products ProductosBeskrivelse
- Estéril
- Tapón
Certificeringer
USP <788>, <85> y <71>; certificado de integridad de cierre de recipientes (CCI)
Tekniske data
Tekniske data
| Esterilidad | Estéril |
| N.º por caja | 230 |
| Modelo | Tapón recto OmniFlex 3G |
| Línea de productos | Wheaton™ CompletePAK |
| Tamaño del tapón | 13 mm |
| Certificaciones/conformidad | USP 788, 85 y 71; certificado de integridad de cierre de recipientes (CCI) |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?