Learn More
Cytiva Membrana estéril
Especificaciones
Especificaciones
| Tamaño de poro | 0,45 μm |
| Esterilidad | Estéril |
| Diámetro (métrico) | 50 mm |
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
- ME25/91 STL, 0.45µm 50mm
- Atención
- Sólido inflamable Categoría 1
- Sólido inflamable Categoría 2
- H228-Sólido inflamable.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
- MIXTURE LIST-Contain: nitrocellulose