Learn More
Chemsplash Fundas protectoras estériles irradiadas
GREENER_CHOICE
Código de producto. 30058308
Cambiar vista
Click to view available options
Longitud (métrico):
40 cm
Tamaño de la unidad:
100 pares
Código de producto. Longitud (métrico) unitSize
30058308 40 cm 100 pares
1 options
Código de producto. 30058308 Proveedor Chemsplash N.º de proveedor 6758.400.999
Equipe su laboratorio
Usar código promocional 28007
Ver todas las promociones
Fecha estimada de envoi: 14-08-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Irradiado con rayos gamma Chemsplash Las mangas están hechas de Chemsplash Tejido suave y microporoso. Tiene elástico en ambos extremos para facilitar el ajuste.
Chemsplash Funda de tela tipo 6B de 55 g/m²
  • Material: Tela tipo 6B de 55 g/m²
  • Tacto microporoso, suave y cómodo.
  • Irradiados con rayos gamma y en bolsas dobles por par
  • Elástico en ambos extremos
  • Anti-Static Material
  • Libre de silicona y látex
  • Sin pelusa
  • Longitud: 42 cm
  • Cumple con ISO Sala limpia 14644-1:2015 Clase de sala limpia 5-9
Descripción: Irradiado con rayos gamma Chemsplash Las mangas están hechas de Chemsplash Tejido suave y microporoso. Estas fundas son fuertes y resistentes a salpicaduras de productos químicos y al polvo. Son elásticos en ambos extremos para facilitar el ajuste. La tela es antiestática para cumplir con la norma EN1149-5:2008, no deja pelusa y es adecuada para aplicaciones en salas blancas. Cumple con ISO Sala limpia 14644-1:2015 Clase de sala limpia 5-9. Chemsplash Los accesorios brindan protección tanto al usuario como al medio ambiente, diseñados para lograr la máxima comodidad y facilidad de uso.
Especificaciones
Tamaño Universal
Tipo de producto Manguito protector
Material Tejido microporoso
Color Blanco
Esterilidad Estéril
Desechables Un solo uso
Tipo de tapón Extremos elásticos
Tipo de costura Cosido
Sin látex Sí
Longitud (métrico) 40 cm
Cleanroom Class Clase 100-100.000 (ISO 5-8)