Learn More
Chemsplash Cubrebotas estéril irradiado
Código de producto. 30058264
Cambiar vista
Click to view available options
Cleanroom Class:
Clase 100-1000 (ISO 5-6)
Tamaño de la unidad:
200 pares
Código de producto. Cleanroom Class Tamaño de la unidad
30058264 Clase 100-1000 (ISO 5-6) 200 pares
1 options
Código de producto. 30058264 Proveedor Chemsplash N.º de proveedor 5820.400.007
Fecha estimada de envoi: 30-11-2026
Se suministra estéril irradiado con rayos gamma y en doble bolsa. Chemsplash La cubrebotas antideslizante tiene elástico en la pantorrilla y el tobillo y tiene una suela de PVC blanca antideslizante.
Chemsplash Cubrebotas antideslizante
  • Material: Chemsplash 55GSM Tipo PB 6B
  • Estéril irradiado y en doble bolsa
  • Parte superior y tobillos elásticos
  • Libre de silicona y látex
  • Anti-Static Material
  • Sin pelusa
  • Suela de PVC blanca
  • Cumple con ISO 14644-1:2015 Sala limpia 5 - 9
  • Libre de PFAS
Descripción: Se suministra estéril irradiado GAMMA y en doble bolsa. Chemsplash La cubierta antideslizante para botas está hecha de Chemsplash Tejido suave y microporoso. Es fuerte y resistente a salpicaduras de productos químicos y al polvo. Esta bota tiene elástico en la pantorrilla y el tobillo y cuenta con una suela de PVC blanca antideslizante. Es antiestático según la norma EN1149-5:2008, no deja pelusa y es adecuado para aplicaciones en salas blancas. Cumple con ISO 14644-1:2015 Sala limpia 5 - 9. Chemsplash Los accesorios están diseñados para proteger al usuario del entorno o al entorno del usuario, garantizando la máxima comodidad y portabilidad.
Especificaciones
Tamaño Universal
Material Tejido microporoso
Latex Free Sí
Color Blanco
Desechables Un solo uso
Esterilidad Estéril
Tipo de tapón Parte superior elástica
Tipo de suela Antideslizante
Resistencia Líquidos
Tipo de producto Cubrebotas para entornos controlados
Cleanroom Class Clase 100-1000 (ISO 5-6)