Learn More
Technical Service Consultants™ Aguja de inoculación estéril
Código de producto. 12719885
Click to view available options
Color:
Blanco
Tamaño de la unidad:
paquete de 1000
Código de producto. 12719885
Marca: Technical Service Consultants™ TS/3C
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Utilice la aguja de inoculación estéril desechable de Technical Service Consultants™ para ahorrar tiempo en comparación con la esterilización por calor de las agujas reutilizables.La aguja es perfecta para contar o aislar patógenos de cultivos mixtos pesados.
  • Punta cónica para mejorar la seguridad de los gránulos
  • Transferencia segura de cultivos del congelador a la placa de cultivo
  • Elimina la necesidad de equilibrar los gránulos con el asa de inoculación
Especificaciones
Desechables Sí
Material Poliestireno
Esterilidad Estéril
Color Blanco
Tipo de producto Asa de inoculación
Para utilizar con (equipo) Solo para uso general de laboratorio
Cantidad 1000/paq.
Para utilizar con (aplicación) Solo para uso general de laboratorio