Learn More
Kartell™ Tubo de centrífuga cónico graduado estéril
Código de producto. 16667363
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad (métrico):
15 ml
50 mL
Graduaciones:
0,5 mL
2,5 ml
RCF máx.:
6200 RCF
9400 RCF
Tipo de empaquetado:
Embalaje a granel
Embalaje individual
envasados en bandeja
Tamaño de la unidad:
paquete de 1000
paquete de 500
paquete de 750
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad (métrico) Graduaciones RCF máx. Tipo de empaquetado unitSize
16667363 15 ml 0,5 mL 6200 RCF Embalaje individual paquete de 750
16657363 15 ml 0,5 mL 6200 RCF Embalaje a granel paquete de 1000
12553347 50 mL 2,5 ml 9400 RCF envasados en bandeja paquete de 500
16677363 15 ml 0,5 mL 6200 RCF envasados en bandeja paquete de 750
12533347 50 mL 2,5 ml 9400 RCF Embalaje a granel paquete de 500
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 16667363 Proveedor Kartell™ N.º de proveedor 8400800
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Mejore la recuperación de muestras con este tubo cónico con tapón acanalado fácil de abrir y cerrar. El tubo cónico para centrífuga graduado y estéril Kartell™ está fabricado con polipropileno de alta transparencia y cuenta con una gran área de escr
  • Resisten temperaturas extremas de – 80 °C a + 121 °C
  • Incluye un tapón de cierre hermético con rosca azul y borde acanalado para ofrecer una seguridad total y hacerlo fácil de abrir y cerrar
  • Fondo cónico para una recuperación óptima de las muestras
  • Las graduaciones son fáciles de leer y están preimpresas
  • Diseñado para la recogida o el transporte de muestras
  • Apirógeno y libre de endotoxinas
  • Los tubos están irradiados con radiación beta ionizante
Especificaciones
Color del tapón Azul
Diámetro (métrico) 17 mm
RCF máx. 6200 RCF
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Certificaciones/conformidad CE/IVD
Tipo de tapón Cierre hermético
Color Transparente
Longitud (métrico) 121 mm
Material Polipropileno
Graduado
Incluye Zona de rotulación blanca
Tipo de empaquetado Embalaje individual
Esterilidad Estéril
Capacidad (métrico) 15 ml
Graduaciones 0,5 mL
Forma Cónicos