Learn More
Kartell™ Tubo de centrífuga cónico graduado estéril
Beschreibung
- Resisten temperaturas extremas de – 80 °C a + 121 °C
- Incluye un tapón de cierre hermético con rosca azul y borde acanalado para ofrecer una seguridad total y hacerlo fácil de abrir y cerrar
- Fondo cónico para una recuperación óptima de las muestras
- Las graduaciones son fáciles de leer y están preimpresas
- Diseñado para la recogida o el transporte de muestras
- Apirógeno y libre de endotoxinas
- Los tubos están irradiados con radiación beta ionizante
Spezifikation
Spezifikation
| Color del tapón | Azul |
| Diámetro (métrico) | 17 mm |
| RCF máx. | 6200 RCF |
| Esterilizables en autoclave | Esterilizable en autoclave |
| Certificaciones/conformidad | CE/IVD |
| Tipo de tapón | Cierre hermético |
| Color | Transparente |
| Longitud (métrico) | 121 mm |
| Material | Polipropileno |
| Graduado | Sí |
| Mehr anzeigen |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?