Learn More
Kartell™ Tubo de centrífuga cónico graduado estéril
Descripción
- Resisten temperaturas extremas de – 80 °C a + 121 °C
- Incluye un tapón de cierre hermético con rosca azul y borde acanalado para ofrecer una seguridad total y hacerlo fácil de abrir y cerrar
- Fondo cónico para una recuperación óptima de las muestras
- Las graduaciones son fáciles de leer y están preimpresas
- Diseñado para la recogida o el transporte de muestras
- Apirógeno y libre de endotoxinas
- Los tubos están irradiados con radiación beta ionizante
Especificaciones
Especificaciones
| Color del tapón | Azul |
| Diámetro (métrico) | 30 mm |
| RCF máx. | 9400 RCF |
| Esterilizables en autoclave | Esterilizable en autoclave |
| Certificaciones/conformidad | CE/IVD |
| Tipo de tapón | Cierre hermético |
| Color | Transparente |
| Longitud (métrico) | 117 mm |
| Material | Polipropileno |
| Graduado | Sí |
| Mostrar más |