Learn More
Heinz Herenz Hisopos secos estériles sin medio
Description
Ofrecemos una amplia gama de hisopos estériles y no estériles:
- Aplicador de madera, PS, PP, aluminio o papel
- Cada uno en diferentes longitudes disponibles
- Con cabeza de algodón, viscosa, poliéster o espuma
- Diámetro de las cabezas: pequeña, mediana o grande
- Esto garantiza que el instrumento adecuado esté disponible para cada aplicación especial.
- Por ejemplo, los hisopos con punta de algodón se recomiendan para el uso de especialistas en otorrinolaringología.
- Nuestros cotonetes estériles están todos envueltos individualmente.
Por favor, ten en cuenta que en el ámbito médico:
- Solo apto para un solo uso
- Uso solo por personal sanitario
Specifications
Specifications
| Tipo de producto | Hisopo y tubo aplicador |
| Formato | Hisopo |
| Tipo de medios | Amies Agar |
| Esterilidad | Estéril |
| Color | Blanco |
| Para utilizar con (equipo) | Vidrio con diámetro interior de 7,5 a 8,5 mm |
| Material | Plástico |