Learn More
Texwipe™ Sistema de recogida y transporte en seco estéril
Código de producto. 17288879 Tienda Texwipe Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Material de la punta:
Algodón
Poliéster
Longitud de la cabeza (métrico):
17mm
18,2mm
Anchura de la cabeza (métrico):
4,6mm
7mm
Tamaño de la unidad:
paquete de 500
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Material de la punta Longitud de la cabeza (métrico) Anchura de la cabeza (métrico) Tamaño de la unidad
17288879 Poliéster 17mm 4,6mm paquete de 500
17238879 Algodón 18,2mm 7mm paquete de 500
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Product Code. 17288879 Supplier Texwipe™ Supplier No. STX764T
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1400.00€
    1158.73€ / paquete de 500
    Ahorro 241.27€
    17% Descuento
Fecha estimada de envoi: 31-03-2027
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Unidades estériles listas para su uso para la recogida y el transporte de muestras bacteriológicas.
Diseñado para mantener la integridad tanto en la recogida de muestras como en el transporte de muestras al laboratorio.
  • Fabricado en 100 % algodón hilado de grado USP o 100 % poliéster hilado de grado USP
  • Los hisopos se unen de forma segura a un eje de poliestireno flexible mediante un adhesivo de base acuosa
  • Los hisopos de 155 mm de longitud permiten llegar a lugares de muestreo de difícil acceso
  • La tapa moldeada de LDPE de grado médico sujeta el mango de forma segura para mayor seguridad y esterilidad durante el muestreo
  • El cierre a prueba de manipulación garantiza la esterilidad en el punto de uso
  • Tubo de polipropileno de 1 mm de grosor para uso médico con diseño de fondo redondo moldeado continuo
  • Los anillos de la tapa garantizan un cierre hermético y protegen contra la contaminación durante el transporte
  • Envase etiquetado para uso global
  • Irradiado con rayos gamma hasta el nivel de garantía de esterilidad de 10-6 de acuerdo con ANSI/AAMI/ISO 11137
  • El código de lote y la fecha de caducidad están claramente marcados en cada tubo
  • Los certificados de irradiación y conformidad adjuntos a cada caja confirman que la dosis de irradiación cumple con las especificaciones
Order Info
1 hisopo/tubo; 100 tubos/caja; 5 cajas/caja
Specifications
Certificaciones/conformidad Certificados de irradiación y de conformidad
Para utilizar con (aplicación) Muestreo diagnóstico, monitorización medioambiental, muestreo de ADN, muestreo de superficies
Color del asa Blanco
Tipo de producto Hisopo de sala limpia
Longitud de la cabeza (imperial) 0,669 in
Longitud del mango (imperial) 5,276 in
Longitud del mango (métrico) 134mm
Longitud de la cabeza (métrico) 17mm
Anchura de la cabeza (imperial) 0,181 in
Anchura de la cabeza (métrico) 4,6mm
Tipo de adhesivo A base de agua
Material del mango Poliestireno
Material de la punta Poliéster