Learn More
Microspec™ Frascos para muestras Cribbar estériles (volumen: 500 ml)
Código de producto. 15722155
Change view
Click to view available options
Color del tapón:
Azul
Blanco
Verde
Concentración:
18 mg/l cuando está lleno
Sin dosis
Aditivo:
EDTA
Tiosulfato sódico
Color:
Translúcido
Verde
Tamaño de la unidad:
paquete de 84
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Color del tapón Concentración Aditivo Color unitSize
15722155 Blanco 18 mg/l cuando está lleno EDTA Translúcido paquete de 84
15712155 Azul 18 mg/l cuando está lleno Tiosulfato sódico Translúcido paquete de 84
15732155 Verde 18 mg/l cuando está lleno EDTA Translúcido paquete de 84
15752155 Azul Sin dosis Tiosulfato sódico Translúcido paquete de 84
15762155 Blanco Sin dosis Tiosulfato sódico Verde paquete de 84
15772155 Blanco 18 mg/l cuando está lleno EDTA Verde paquete de 84
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Código de producto. 15722155 Proveedor Microspec™ N.º de proveedor Q2
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Se utiliza para el muestreo, pruebas de potabilidad, detección de bacterias patógenas
  • Para muestreo, pruebas de potabilidad, Legionella spp, especies patógenas e indicadoras
  • Frascos achaparrados que facilitan el muestreo sencillo desde puntos de drenaje bajos
  • Incorporan cuellos de diámetro ancho para facilitar el muestreo y el pipeteo
  • Los tapones son a prueba de manipulación
  • Estables en la mesa
  • Rectangulares para aprovechar al máximo el espacio de almacenamiento limitado
  • Frasco achaparrado para facilitar el muestreo
  • Cuellos anchos para facilitar el muestreo y el pipeteo
  • Cuello desplazado del centro para facilitar el muestreo de conexiones de salida cercanas
  • Incluye etiqueta para marcar
Especificaciones
ATCC®
Color del tapón Blanco
Tipo de tapón Rosca
Color Translúcido
Concentración 18 mg/l cuando está lleno
Contenido y almacenamiento Temperatura ambiente
Aditivo EDTA
Detecta Microorganismos
Formato Desechables
Origen de fabricación Reino Unido
Tipo de producto Frascos para muestreo de microbiología con etiqueta
Esterilidad Estéril
Volumen de llenado 500 mL
Peso de llenado 538 g
Para utilizar con (aplicación) Muestreo
Manual/automatizado
Material Polipropileno
N.° por paquete 84
Cantidad 500 mL
Tipo de muestra Agua
Anchura (imperial) 2,76 in
Anchura (métrico) 70 mm
Altura (imperial) 4,92 in
Altura (métrico) 125 mm
Peso (imperial) 1,34 oz
Peso (métrico) 38 g