Learn More
Technical Service Consultants™ Hisopos de algodón estériles
Descripción
- Amplia gama de hisopos disponibles con una selección de ejes de hisopos, incluidos madera de abedul blanca, polipropileno (flexible) y poliestireno (rompible)
- Puntas formadas de algodón puro, alginato y algodón
- Sometidos a radiación gamma para garantizar un SAL de al menos 10-6
Especificaciones
Especificaciones
| Esterilidad | Estéril |
| Material del mango | Madera |
| Duración de almacenamiento | 2 años |
| Material de la punta | Algodón |
| Envase | Sobre despegable |
| Para utilizar con (aplicación) | Trabajo general de laboratorio |
| Color | Blanco |
| N.° por paquete | 1000 |
| Cantidad | 1 |
| Tipo de producto | Hisopo |