Learn More
Keystone Cleanroom Products Cubierta estéril para carro, hecha con Tyvek™, con cremalleras a ambos lados en dos esquinas
Tienda Keystone Cleanroom Products ProductosDescripción
- Validado a un Nivel de Aseguramiento de Esterilidad (SAL) de 10−6
- Cada cubierta está individualmente empaquetada en plástico y etiquetada con un número de lote y fecha de caducidad para una trazabilidad completa
- Construido con tela transpirable e hidrofóbica Tyvek™
- Resiste desgarros, pinchazos y partículas, manteniendo excelentes propiedades de barrera
- Totalmente personalizables para satisfacer necesidades específicas de la aplicación: las fundas pueden hacerse a medida con o sin elástico, cremalleras, broches, paneles transparentes para ventanas o bolsas identificadoras
- Fabricado y empaquetado en una ISO sala limpia certificada
- Cada envío incluye certificados de esterilidad y conformidad
- Fabricado en el USA
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de producto | Portada |
| Color | Blanco |
| Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) | 32 x 22 x 44 in |
| Para utilizar con (aplicación) | Protección del equipo |