Learn More
Nitritex™ Bata de laboratorio desechable estéril BioClean-D™
Código de producto. 15258298
Cambiar vista
Click to view available options
Tamaño:
Pequeño
Mediano
Grande
Extra grande
XXL
Tamaño del tórax (métrico):
Entre 1066,8 y 1143 mm
Entre 1143 y 1219,2 mm
Entre 838,2 y 914,4 mm
Entre 914,4 y 990,6 mm
Tamaño de la unidad:
paquete de 30
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tamaño Tamaño del tórax (métrico) Tamaño de la unidad
15258298 XXL Entre 1143 y 1219,2 mm paquete de 30
15218298 Pequeño Entre 838,2 y 914,4 mm paquete de 30
15238298 Grande Entre 914,4 y 990,6 mm paquete de 30
15228298 Mediano Entre 838,2 y 914,4 mm paquete de 30
15248298 Extra grande Entre 1066,8 y 1143 mm paquete de 30
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 15258298 Proveedor Nitritex™ N.º de proveedor SBDLC2XL
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    436.80€
    258.13€ / paquete de 30
    Ahorro 178.67€
    40% Descuento
Fecha estimada de envoi: 10-12-2026
Un solo uso que ofrece una comodidad y protección excelentes. El revestimiento de laboratorio desechable estéril BioClean-D™ cuenta con fijaciones de tachuelas, un orificio de ventilación trasero y tres bolsillos. Esterilizadas mediante irradiación
Un solo uso que ofrece una comodidad y protección excelentes.El revestimiento de laboratorio desechable estéril BioClean-D™ cuenta con fijaciones de tachuelas, un orificio de ventilación trasero y tres bolsillos.Esterilizadas mediante irradiación ga
  • Presione las fijaciones de los espárragos, abra & la ventilación trasera del manguito y tres bolsillos
  • Comodidad y protección excepcionales
  • Prenda desechable de un solo uso
  • Cuidadosamente investigado, diseñado & construido
  • Compatible para su uso en salas blancas de clase ISO 4
  • Baja pelado & duradero
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tamaño XXL
Sexo Unisex
Material CleanTough Tela
Color Blanco
Tipo de tapón Botones
Estilo de manguito Recto
Desechables Un solo uso
Esterilidad Estéril
Resistencia Productos químicos, Estático
N.º de bolsillos 3
Tamaño del tórax (imperial) De 45 a 48 pulg
Tamaño del tórax (métrico) Entre 1143 y 1219,2 mm
Certificaciones/conformidad ISO 9001:2015, (EU)2016/425, EN ISO 13034:2005+A1:2009, EN ISO 14325, EN 1149-5:2008, EN 530, EN 7854, EN 6530, EN 13934-1, EN 9073-4, EN 863, EN 13935-2, ISO 11137-1:2006
Tipo de empaquetado Una prenda por bolsa de PE internamente sellada; una bolsa interior por bolsa de PE externamente sellada; 30 bolsas exteriores por caja forrada (30 unidades)
Longitud (imperial) 6 pies 2 pulg - 6 pies 4 pulg