Learn More
Cytiva Filtros de jeringa estériles para leucocitos Acrodisc™ PSF con membrana Leukosorb
Descripción
Diseñado específicamente para capturar y recuperar leucocitos mientras se separan los glóbulos rojos y las plaquetas, lo que proporciona a los científicos un método sencillo y eficaz para aislar las células necesarias para su uso en una variedad de aplicaciones de investigación, entre las que se incluyen:
- Especificidad antigénica
- Estudios de modulación de antígenos
- Análisis de receptores celulares
- Recuperación de linfocitos para aplicaciones de investigación en terapia celular
- Aplicaciones de investigación de células madre
Este producto no está aprobado para su uso en aplicaciones médicas, clínicas, quirúrgicas u otras aplicaciones en pacientes.
Especificaciones
Especificaciones
| Material (membrana) | Leukosorb |
| Esterilidad | Estéril |
| Estilo de entrada | Luer Lock hembra transparente |
| Estilo de salida | Luer Lock hembra blanco |
| Cantidad | 10/paquete |
| Diámetro (métrico) | 25 mm |