Learn More
Merck Sistemas de embudo con filtro para vacío estéril Stericup™ Quick Release-VP
Código de producto. 16531740
Cambiar vista
Click to view available options
Volumen (métrico):
250 mL
1000 mL
Tamaño de la unidad:
paquete de 12
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Volumen (métrico) Tamaño de la unidad
16531740 1000 mL paquete de 12
16379441 250 mL paquete de 12
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 16531740 Proveedor Merck N.º de proveedor S2VPU11RE
Refuerce su investigación en ciencias de la salud
Usar código promocional 28030
Ver todas las promociones
Fecha estimada de envoi: 15-12-2026
Los matraces receptores de liberación rápida Stericup™ incluyen un tapón de seguridad con cierre de clic que permite un agarre seguro en condiciones húmedas y secas.
El Stericup™ El sistema de filtración al vacío es el proceso desechable de un solo uso más eficiente para la preparación de medios estériles. Combina una Steritop™ Unidad de filtrado con matraz receptor para procesar y almacenar volúmenes de 150 mL a 1000 mL en un único formato listo para usar.
El diseño de matraces sin punta y de fácil agarre y el perfil equilibrado mejoran la estabilidad durante la filtración en campanas de flujo laminar ajustadas, y el cómodo etiquetado y embalaje facilitan la apertura y el seguimiento de cada dispositivo.
El fondo del matraz receptor está ligeramente rebajado, por lo que puede apilar cómodamente los matraces tapados después de la filtración, lo que maximiza el valioso espacio de refrigeración. También puedes utilizar Steritop™ dispositivos para tapa de botella con su propio matraz o botella de captura estéril.
Características& Beneficios
  • Millipore Express™ Membrana PLUS para velocidades de flujo más rápidas y baja unión de proteínas para minimizar la absorción y la pérdida de proteínas, que afectan el rendimiento y los costos posteriores.
  • Durapore™ Membrana para unión ultrabaja de proteínas para mínima absorción y pérdida de proteínas.
  • El embalaje ceñido, la bolsa fácil de abrir y los prácticos diseños de etiquetas hacen que resulte fácil y eficaz almacenar, abrir y rastrear sus dispositivos.
  • Base estable y diseño de fácil agarre del Stericup™ El dispositivo permite a cualquier usuario realizar cómodamente todas las etapas del flujo de trabajo en una campana de flujo laminar.
  • Parte inferior empotrada de Stericup Los matraces receptores permiten apilar los matraces fácilmente en espacios refrigerados.
Aplicaciones
  • Esterilización de soluciones acuosas (de 150 ml a 1 l)
    • Filtración estéril de medios de cultivo y tampones con proteínas de alto valor o componentes de moléculas pequeñas.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Volumen (métrico) 1000 mL