Learn More
Merck Sistemas de embudo con filtro para vacío estéril Stericup™ Quick Release-HV
Tienda Merck ProductosDescripción
El sistema de filtración al vacío estéril de liberación rápida HV Stericup™ tiene un diseño y un perfil equilibrado que mejoran la estabilidad durante la filtración en campanas de flujo laminar estrechas.
El Stericup™ El sistema de filtración al vacío es el proceso desechable de un solo uso más eficiente para la preparación de medios estériles. Combina una Steritop™ Unidad de filtrado con matraz receptor para procesar y almacenar volúmenes de 150 mL a 1000 mL en un único formato listo para usar.
El diseño de matraces sin punta y de fácil agarre y el perfil equilibrado mejoran la estabilidad durante la filtración en campanas de flujo laminar ajustadas, y el cómodo etiquetado y embalaje facilitan la apertura y el seguimiento de cada dispositivo.
El fondo del matraz receptor está ligeramente rebajado, por lo que puede apilar cómodamente los matraces tapados después de la filtración, lo que maximiza el valioso espacio de refrigeración. También puedes utilizar Steritop™ dispositivos para tapa de botella con su propio matraz o botella de captura estéril.
Características& Beneficios
- Millipore Express™ Membrana PLUS para velocidades de flujo más rápidas y baja unión de proteínas para minimizar la absorción y la pérdida de proteínas, que afectan el rendimiento y los costos posteriores.
- Durapore™ Membrana para unión ultrabaja de proteínas para mínima absorción y pérdida de proteínas.
- El embalaje ceñido, la bolsa fácil de abrir y los prácticos diseños de etiquetas hacen que resulte fácil y eficaz almacenar, abrir y rastrear sus dispositivos.
- Base estable y diseño de fácil agarre del Stericup™ El dispositivo permite a cualquier usuario realizar cómodamente todas las etapas del flujo de trabajo en una campana de flujo laminar.
- Parte inferior empotrada de Stericup Los matraces receptores permiten apilar los matraces fácilmente en espacios refrigerados.
Aplicaciones
- Esterilización de soluciones acuosas (de 150 ml a 1 l)
- Filtración estéril de medios de cultivo y tampones con proteínas de alto valor o componentes de moléculas pequeñas.
Especificaciones
Especificaciones
| Volumen (métrico) | 250 mL |