Learn More
Merck Sistemas de filtración al vacío estériles sin embudo Stericup™ E-GP
Código de producto. 16497545
Cambiar vista
Click to view available options
Volumen (métrico):
500 mL
1000 mL
Ajuste de la salida:
Con rosca de 38 mm
Con rosca de 45 mm
Tamaño de la unidad:
paquete de 12
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Volumen (métrico) Ajuste de la salida Tamaño de la unidad
16497545 1000 mL Con rosca de 38 mm paquete de 12
16477545 500 mL Con rosca de 38 mm paquete de 12
16487545 500 mL Con rosca de 45 mm paquete de 12
16407555 1000 mL Con rosca de 45 mm paquete de 12
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 16497545 Proveedor Merck N.º de proveedor SEGPU1138
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    364.00€
    337.72€ / paquete de 12
    Ahorro 26.28€
    7% Descuento
Fecha estimada de envoi: 07-12-2026
La nueva incorporación a™ la familia de liberación rápida Stericup. Desarrollado con conciencia ecológica.
Stericup E y Steritop Los sistemas de vacío estériles son la última incorporación a la Stericup Familia de liberación rápida. El Stericup E y Steritop La familia de dispositivos E está diseñada como una opción más sustentable para la filtración estéril que reduce significativamente el plástico y el embalaje. Estos son productos de filtro sin embudo para usar en la filtración al vacío estéril de soluciones acuosas, como medios y reactivos/tampones de cultivo de tejidos. Stericup E y Steritop Los dispositivos E están diseñados específicamente para la filtración estéril de botellas compatibles (tamaño de cuello de 38 y 45 mm) de medios y reactivos/tampones de cultivo de tejidos. Como Stericup Filtros de liberación rápida, Stericup Los dispositivos electrónicos cuentan con una tapa táctil para indicar un cierre seguro, una amplia superficie de escritura texturizada y características de la membrana de filtro claramente etiquetadas en el collar del filtro. SEGPU0538 combina un collar roscado de 38 mm, que utiliza un 0,22 μMembrana PES Express PLUS de flujo rápido con tamaño de poro m, con un matraz receptor de 500 mL para esterilizar medios de cultivo de tejidos y tampones. No se recomienda para reactivos preparados en otros tipos de dispositivos de recipientes como matraces o cualquier cosa sin rosca. neck.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Color Transparente con adaptador azul
Desechables Un solo uso
Material Poliestireno
Material (membrana) PES Express PLUS
Tamaño de poro 0,22 μm
Esterilidad Estéril
Área de filtración 40 cm²
Para utilizar con (aplicación) Filtración estéril
Ajuste de la salida Con rosca de 38 mm
Estilo de salida Con rosca de 38 mm
Tipo Filtros para frascos
Volumen (métrico) 1000 mL
Diámetro (métrico) 73 mm
Diámetro del filtro (métrico) 73 mm