Learn More
Merck Sistemas de filtración al vacío estériles sin embudo Stericup™ E-GP
Descripción
Stericup E y Steritop Los sistemas de vacío estériles son la última incorporación a la Stericup Familia de liberación rápida. El Stericup E y Steritop La familia de dispositivos E está diseñada como una opción más sustentable para la filtración estéril que reduce significativamente el plástico y el embalaje. Estos son productos de filtro sin embudo para usar en la filtración al vacío estéril de soluciones acuosas, como medios y reactivos/tampones de cultivo de tejidos. Stericup E y Steritop Los dispositivos E están diseñados específicamente para la filtración estéril de botellas compatibles (tamaño de cuello de 38 y 45 mm) de medios y reactivos/tampones de cultivo de tejidos. Como Stericup Filtros de liberación rápida, Stericup Los dispositivos electrónicos cuentan con una tapa táctil para indicar un cierre seguro, una amplia superficie de escritura texturizada y características de la membrana de filtro claramente etiquetadas en el collar del filtro. SEGPU0538 combina un collar roscado de 38 mm, que utiliza un 0,22 μMembrana PES Express PLUS de flujo rápido con tamaño de poro m, con un matraz receptor de 500 mL para esterilizar medios de cultivo de tejidos y tampones. No se recomienda para reactivos preparados en otros tipos de dispositivos de recipientes como matraces o cualquier cosa sin rosca. neck.
Especificaciones
Especificaciones
| Color | Transparente con adaptador azul |
| Desechables | Un solo uso |
| Material | Poliestireno |
| Material (membrana) | PES Express PLUS |
| Tamaño de poro | 0,22 μm |
| Esterilidad | Estéril |
| Área de filtración | 40 cm² |
| Para utilizar con (aplicación) | Filtración estéril |
| Ajuste de la salida | Con rosca de 38 mm |
| Estilo de salida | Con rosca de 38 mm |
| Mostrar más |