Learn More
Thermo Scientific™ Frasco de 1000 ml SteriBIOS, PPCO
Código de producto. 17601496
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad (métrico):
1000 mL
Tamaño de la unidad:
paquete de 4
Código de producto. Capacidad (métrico) Tamaño de la unidad
17601496 1000 mL paquete de 4
1 options
Código de producto. 17601496 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor 0101661
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    715.00€
    657.00€ / paquete de 4
    Ahorro 58.00€
    8% Descuento
Ver todas las promociones
Fecha estimada de envoi: 20-01-2027
El frasco SteriBIOS de 1000 ml se esteriliza y se ha diseñado para funcionar a una velocidad máxima de 10 500 rpm.
El frasco SteriBIOS de 1000 ml se esteriliza y se ha diseñado para funcionar a una velocidad máxima de 10 500 rpm. Es ideal para los pasos de recogida y aclaración posteriores con mínima contaminación cruzada.
  • Esterilizados y diseñados para funcionar a una velocidad máxima de 10 500 rpm
  • Ideal para los pasos de recogida y aclaración posteriores con mínima contaminación cruzada
  • Para su uso con los rotores F10-4x1000 LEX, F9-6x1000 LEX de las centrífugas de alta velocidad Sorvall serie LYNX y el rotor F6-10x1000 LEX de la centrífuga Sorvall BIO A
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Capacidad (métrico) 1000 mL
Color Translúcido
Material Polipropileno
Cantidad Paquete de 4
Closure Included Sí
Graduated Sí
Boca Ancha
Altura (métrico) 195 mm
Para utilizar con (equipo) Centrífuga Sorvall LYNX Superspeed, centrífuga Sorvall BIOS A
Diámetro (métrico) 98 mm
Esterilizables en autoclave No esterilizable en autoclave
Certificaciones/conformidad Endotoxinas por USP <85> No citotóxicas por USP <87> USP Clase VI por USP <88> Prueba de recuento de partículas por USP<788> Seguridad en la transmisión de BSE y TSE
Desechables Sí