Learn More
Thermo Scientific™ Rotor vertical StepSaver™ ™ 65V13
Código de producto. 12101720 Tienda Thermo Scientific Productos
Change view
Click to view available options
Capacidad:
8 x 6 mL
8 x 13,5 mL
Descripción:
Rotor vertical de titanio Stepsaver 65V13
Rotor vertical de titanio Stepsaver 65V13; conjunto de cartuchos de sellado rápido
Tamaño de la unidad:
cada uno
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad Descripción unitSize
12101720 8 x 13,5 mL Rotor vertical de titanio Stepsaver 65V13 cada uno
12191720 8 x 13,5 mL Rotor vertical de titanio Stepsaver 65V13; conjunto de cartuchos de sellado rápido cada uno
12101730 8 x 6 mL Rotor vertical de titanio Stepsaver 65V13 cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 12101720 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor 79243
Acelere el procesamiento y minimice la pérdida de muestras con el rotor vertical de titanio Thermo Scientific™ StepSaver™ 65V13.
Acelere el procesamiento y minimice la pérdida de muestras con el rotor vertical de titanio Thermo Scientific™ StepSaver™ 65V13.
  • Rotor de titanio vertical
  • Capacidad: Disponible en 13,5 ml, 6 ml y 13,5 ml Quick-Seal
  • Velocidad/FCR máximas: 65.000 rpm/400.671 x g (13,5 ml) 393.120 x g (6 ml)
  • Factor K: 12,9 (13,5 ml), 10,3 (6 ml)
  • Ángulo: 0°
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Descripción Rotor vertical de titanio Stepsaver 65V13
Material Titanio
Tipo Rotor vertical
Capacidad 8 x 13,5 mL
RCF máx. 400.671 x g
Vel. máx 65.000 rpm
Radio (métrico) 84,9 mm
Radio mín. (métrico) 68,5 mm
Factor K 12,9
Longitud máx. del tubo 93 mm
Diámetro máx. del tubo 16 mm
Peso neto 21,4 lb (9,7 kg)
Para utilizar con (equipo) Ultracentrífugas Thermo Scientific™ Sorvall™ WX+
Ángulo
Promedio RCF 361.972 x g
RCF mín. 323.274 x g