Descripción
Ahorre tiempo y aumente la precisión de los resultados con el rotor vertical de titanio Thermo Scientific™ StepSaver™ 50V39.
- Rotor de titanio en ángulo vertical de 0°
- Capacidad: Disponible en 39 ml y 13,5 ml
- Velocidad/FCR máximas: 50 000 rpm/241 831 x g (39 ml), 228 706 x g (13,5 ml)
- Factor K: 35,8 (39 ml), 22,6 (13,5 ml)
Especificaciones
Especificaciones
| Descripción | Rotor vertical de titanio Stepsaver 50V39 |
| Material | Titanio |
| Tipo | Rotor vertical |
| Capacidad | 8 x 13,5 mL |
| RCF máx. | 228.706 x g |
| Vel. máx | 50.000 rpm |
| Radio (métrico) | 81,9 mm |
| Radio mín. (métrico) | 60,8 mm |
| Factor K | 22,6 |
| Longitud máx. del tubo | 93 mm |
| Mostrar más |