Learn More
Aalborg™ Válvula de motor paso a paso de acero inoxidable
Código de producto. 12646173
Cambiar vista
Click to view available options
Tipo:
Válvula de motor paso a paso
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Tipo Tamaño de la unidad
12646173 Válvula de motor paso a paso cada uno
1 options
Código de producto. 12646173 Proveedor Aalborg™ N.º de proveedor SMV30SVE2
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1464.75€
    893.52€ / paquete de 1
    Ahorro 571.23€
    38% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 27-01-2027
La válvula de motor paso a paso de acero inoxidable Aalborg™ es para la regulación de flujo alto de gases o líquidos.
  • Válvulas dosificadoras de dos vías de alta precisión en aluminio
  • Precisión y resolución de control incomparables
  • Funcionamiento continuo sin sobrecalentamiento
Especificaciones
Tipo Válvula de motor paso a paso
Caudal de aire 500/ l/min
Caudal 14,2 l/min