Learn More
StepOnePlus™ Real-Time PCR System Upgrade
Código de producto. 15351295 Tienda Applied Biosystems Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 Upgrade
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15351295 1 Upgrade cada uno
1 options
Código de producto. 15351295 Proveedor ABI Applied Biosystems N.º de proveedor 4379216
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 23-12-2026
Especificaciones
Contenido y almacenamiento Please see the StepOne™ to StepOnePlus™ Upgrade User Bulletin (sku 4401093) for upgrade instructions. This kit contains necessary components to support the upgrade from a 48-well StepOne™ Real Time PCR System to a 96-well system.
Para utilizar con (equipo) StepOne™
Línea de productos StepOnePlus
Cantidad 1 Upgrade