Learn More
StepOnePlus™ StepOnePlus™ Real-Time PCR System, laptop
GREENER_CHOICE
Código de producto. 15320855 Tienda Thermo Scientific Productos
Change view
Click to view available options
:
Ordenador portátil
Código de producto.
15320855 Ordenador portátil
1 options
Código de producto. 15320855 Proveedor StepOnePlus™ N.º de proveedor 4376598
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Includes
Ordenador portátil
El sistema de PCR en tiempo real StepOnePlus™ es un instrumento de PCR en tiempo real de 96 pocillos, perfecto tanto para usuarios principiantes como experimentados.
El sistema de PCR en tiempo real StepOnePlus™ se puede configurar en una amplia variedad de configuraciones y se suministra listo para su uso fuera de la caja con un software intuitivo de análisis de datos y control de instrumentos. Al utilizar un registro óptico de 4 colores basado en LED, el sistema de PCR en tiempo real StepOnePlus™ se ha diseñado para ofrecer resultados de PCR en tiempo real cuantitativos y precisos para una gran variedad de aplicaciones de investigación genómica. Se suministra un portátil Dell™ con el sistema de PCR en tiempo real StepOnePlus™.
Las características del sistema de PCR en tiempo real StepOnePlus™ incluyen:
  • Software e instrumental avanzados para la realización de una amplia variedad de ensayos de genómica
  • Sistema de registro sensible de LED óptico de 4 colores
  • Software intuitivo y sólido perfecto tanto para usuarios principiantes como avanzados
  • Configuración y uso del instrumento sencillos y flexibles
Nuevo software StepOne™:
El software StepOne™ incluido con el sistema de PCR en tiempo real StepOnePlus™ se ejecuta en el sistema operativo Windows™ XP y proporciona control de instrumentos, recopilación de datos y capacidades de análisis de datos (el software de análisis también es compatible con Windows™ 7). Esta última versión incluye funciones para recopilar datos de curva de fusión para aplicaciones de fusión de alta resolución (HRM) y la opción de exportar datos en formato RDLM (lenguaje de marcado de datos de PCR en tiempo real) para ofrecer compatibilidad con las directrices MIQE.
Preparación de ensayos rápida y sencilla:
Este sobresaliente y sencillo sistema de PCR en tiempo real se ha diseñado con una pantalla táctil LCD y una interfaz fácil de usar que ofrece la potencia de los estudios genéticos a los investigadores principiantes en la PCR en tiempo real (Fig. 1). El software intuitivo y los asistentes de protocolos ayudan a guiar a los nuevos usuarios en sus experimentos de PCR en tiempo real. El sistema de PCR en tiempo real StepOnePlus™ también incluye una configuración de inicio rápido para que pueda iniciar un procesamiento inmediatamente e introducir la información de la placa más tarde.
Lectura de fluorescencia de 4 colores basada en LED sensible:
El sistema de PCR en tiempo real StepOnePlus™ utiliza un sistema óptico basado en LED de larga duración que puede registrar la fluorescencia de colorantes FAM™/SYBR™ Green, VIC™/JOE™, NED™/TAMRA™ y ROX™. Este sistema rentable de 4 colores y 96 pocillos ofrece resultados de PCR en tiempo real precisos y cuantitativos y guarda los datos procedentes de todos los filtros de cada procesamiento sin depender de un ordenador o de la configuración de la placa. Puede discriminar entre 2 poblaciones de 5000 y 10 000 copias de plantilla y un ensayo TaqMan™ con un 99,7 % de confianza.
Compatible con numerosas técnicas de análisis genómico:
Lleve a cabo una gran variedad de técnicas de investigación de análisis genéticos estándar y exigentes en un instrumento fácil de usar con el sistema de PCR en tiempo real StepOnePlus™ y el software StepOne™.
El sistema StepOnePlus™ es compatible con numerosas aplicaciones de PCR en tiempo real, entre las que se incluyen:
  • Identificación de genotipos de SNP
  • Análisis de expresiones génicas
  • Expresión de microARN
  • Expresión de proteínas
  • Análisis de translocación
  • Detección de genes
  • Análisis de la carga viral
El software StepOne™ incluido admite una gran variedad de métodos de análisis, incluidos los siguientes:
  • Curva estándar (cuantificación absoluta)
  • Curva estándar relativa
  • CT comparativa (ΔΔCt) (cuantificación relativa)
  • Identificación de genotipos y presencia/ausencia
  • Análisis de curvas de fusión (como una aplicación independiente)
  • Fusión de alta resolución (como aplicación independiente)
Opciones versátiles de configuración del instrumento:
El tamaño ultracompacto de un sistema StepOnePlus™ se puede instalar en varias configuraciones distintas, lo que proporciona una flexibilidad y comodidad inigualables que se adapta a cualquier laboratorio. El sistema de PCR en tiempo real StepOnePlus™ se puede utilizar desde un PC, con un PC conectado a una red de área local (LAN) o como instrumento independiente (sin PC). El sistema de PCR en tiempo real StepOnePlus™ se calibra en la fábrica para ofrecer exactitud óptica y térmica lo que permite obtener de forma sencilla resultados de PCR en tiempo real sobresalientes nada más empezar a utilizarlo.
Eficiencia energética y ahorro de espacio:
El sistema de PCR en tiempo real StepOnePlus™ requiere un 38 % menos de energía para procesar una placa de muestras (cuando el instrumento se encuentra en el estado de calentamiento), en comparación con el sistema de detección de PCR en tiempo real Bio-Rad CFX96™. El sistema de PCR en tiempo real StepOnePlus™ también cuenta con un avanzado control de la temperatura mediante el uso de la tecnología de bloques Veriflex™ y tiene un tamaño reducido casi un 15 % inferior al de Bio-Rad CFX96™, de manera que en los saturados laboratorios de hoy en día supone una ayuda para utilizar el espacio de laboratorio de manera aún más eficiente.’ También deja un menor impacto medioambiental en el planeta.
Monitorización de datos en tiempo real, difusión y almacenamiento:
El sistema mide la amplificación conforme se produce, lo que permite supervisar el progreso de su experimento ciclo a ciclo, ya sea en la máquina o de forma remota. Los datos se almacenan en el propio instrumento y se pueden ver y almacenar automáticamente mediante acceso remoto o transferirse a través de correo electrónico o una unidad flash USB. Los datos también se pueden exportar cómodamente como archivos PowerPoint™, Excel™ y de imágenes gráficas.
Capacidades de expresión génica ampliadas:
El avanzado software suministrado con el sistema de PCR en tiempo real StepOnePlus™ incluye ahora el potente paquete de estudios de expresión génica. Este paquete de software le permite una mayor flexibilidad y precisión en sus ensayos de expresión génica mediante:
  • Análisis de un número ilimitado de placas en un estudio
  • Clasificación de datos por grupo de repeticiones biológicas o técnicas
  • Uso de varios controles endógenos
  • Corrección de la eficacia del ensayo
Capacidad de fusión de alta resolución avanzada:
Ahora con el software de fusión de alta resolución v podrá realizar un análisis de variación de secuencia después de la PCR con el sistema de PCR en tiempo real StepOnePlus™. Este software, de venta por separado, simplifica la configuración al mantener los ajustes específicos de ensayo y acepta información de diseño de placa pegada directamente desde Excel. El software HRM v3.0 también tiene un algoritmo de agrupación mejorado para una mayor sensibilidad y precisión, y la capacidad para realizar análisis separados de varios ensayos que se procesan en una sola placa.
Para uso exclusivo en investigación. No apto para uso en procedimientos diagnósticos.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Formato Placa de 96 pocillos, tiras de 8 tubos, tubos de 0,1 mL
Exactitud térmica 0,25 °C (de 35 a 95 °C) de temperatura de visualización
Velocidad de rampa de la muestra Modo rápido: ± 2,2 °C/s, modo estándar: ± 1,6 °C/s
Sensibilidad 1 copia
Intervalo de temperatura (métrico) De 4 a 100 °C
Intervalo de volumen de reacción 10-30 μl (experimentos de curva estándar: se validan 40 μl en modo estándar)
Colorante de referencia pasiva ROX (tubo independiente), No ROX, ROX (premezclado)
Intervalo dinámico Rango dinámico lineal mayor que 9 unidades log (detección)
Contenido y almacenamiento Ordenador portátil
Tinte calibrado VIC™, SYBR™ Green I, ROX™, JOE™, NED, FAM™, TAMRA™
Compatibilidad de alto rendimiento Multiplexado
Para utilizar con (equipo) StepOnePlus™
Uniformidad térmica 0,25 °C (de 35 a 95 °C) de temperatura de visualización/punto de ajuste
Velocidad de reacción Rápida, estándar
Método de detección SYBR, detección de primer-sonda
Tiempo de actividad <2 horas/ciclo (modo estándar), <40 min/ciclo (modo rápido)
Sistema óptico 4 filtros de emisión, fuente de excitación LED azul, fotodiodo
Sistema de termociclado Sistema basado en Peltier
Dimensiones 24,6 cm (anchura) x 42,7 cm (profundidad) x 51,2 cm (altura)
Capacidad 96 tubos de 0,1 mL, 12 tiras de 8 tubos, 1 placa de 96 pocillos
Ordenador externo ordenador portátil
Línea de productos StepOnePlus
Velocidad máxima de rampa de bloque 4,6 °C/s
Tipo de pantalla Pantalla táctil LCD
Cantidad 1 system
Peso 24 kg (52 lb.)