Learn More
StepOne™ StepOne™ Real-Time PCR System, laptop
GREENER_CHOICE
Código de producto. 12160012 Tienda Applied Biosystems Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Ordenador portátil
Código de producto.
12160012 Ordenador portátil
1 options
Código de producto. 12160012 Proveedor StepOne™ N.º de proveedor 4376373
Includes
Ordenador portátil
El sistema de PCR en tiempo real StepOne™ es un instrumento de PCR en tiempo real de bajo rendimiento de 48 pocillos, perfecto tanto para usuarios principiantes como experimentados.
El sistema de PCR en tiempo real StepOne™ se puede configurar en una amplia variedad de configuraciones y se suministra listo para su uso fuera de la caja con un software intuitivo de análisis de datos y control de instrumentos. Al utilizar un registro óptico de 3 colores basado en LED, el sistema de PCR en tiempo real StepOne™ se ha diseñado para ofrecer resultados de PCR en tiempo real cuantitativos y precisos para una gran variedad de aplicaciones de investigación genómica. Incluye un ordenador portátil.
Entre las características del sistema de PCR en tiempo real StepOne™ se incluyen:
  • Software e instrumental avanzados para la realización de una amplia variedad de ensayos de genómica.
  • Sistema de registro sensible de LED óptico de 3 colores
  • Software intuitivo y sólido perfecto tanto para usuarios principiantes como avanzados
  • Configuración y uso del instrumento sencillos y flexibles
Software StepOne™:
El software StepOne™, incluido con el sistema de PCR en tiempo real StepOne™, se ejecuta en los sistemas operativos Windows™ XP, Windows Vista™ y Windows™ 7, y proporciona funciones de control de instrumentos, recopilación de datos y análisis de datos. Esta última versión incluye funciones para recopilar datos de curva de fusión para aplicaciones de fusión de alta resolución (HRM) y la opción de exportar datos en formato RDLM (lenguaje de marcado de datos de PCR en tiempo real) para ofrecer compatibilidad con las directrices MIQE.
Preparación de ensayos rápida y sencilla:
Este sobresaliente y sencillo sistema de PCR en tiempo real se ha diseñado con una pantalla táctil LCD y una interfaz fácil de usar que ofrece la potencia de los estudios genéticos a los investigadores principiantes en PCR en tiempo real. El software intuitivo y los asistentes de protocolos ayudan a guiar a los nuevos usuarios en sus experimentos de PCR en tiempo real. El sistema de PCR en tiempo real StepOne™ también incluye una configuración de inicio rápido para que pueda iniciar un procesamiento inmediatamente e introducir la información de la placa más tarde.
Lectura de fluorescencia de 3 colores basada en LED sensible:
El sistema de PCR en tiempo real StepOne™ utiliza un sistema óptico basado en LED de larga duración que puede registrar la fluorescencia de tintes FAM™/SYBR™ Green, VIC™/JOE™ y ROX™. Este sistema rentable de 3 colores y 48 pocillos ofrece resultados de PCR en tiempo real precisos y cuantitativos y guarda los datos procedentes de todos los filtros de cada procesamiento sin depender de un ordenador o de la configuración de la placa. Puede discriminar entre 2 poblaciones de 5000 y 10 000 copias de plantilla y un ensayo TaqMan™ con un 99,7 % de confianza.
Compatible con numerosas técnicas de análisis genómico:
Lleve a cabo una gran variedad de técnicas de investigación de análisis genéticos estándar y exigentes en un instrumento con el sistema de PCR en tiempo real y software fácil de usar StepOne™. El sistema StepOne™ es compatible con numerosas aplicaciones de PCR en tiempo real, entre las que se incluyen:
  • Identificación de genotipos de SNP
  • Análisis de expresiones génicas
  • Expresión de microARN
  • Análisis de translocación
  • Detección de genes
  • Análisis de la carga viral
El software StepOne™ incluido admite una gran variedad de métodos de análisis, incluidos los siguientes:
  • Curva estándar (cuantificación absoluta)
  • Curva estándar relativa
  • CT comparativa (ΔΔCt) (cuantificación relativa)
  • Identificación de genotipos y presencia/ausencia
  • Análisis de la curva de fusión
  • Fusión de alta resolución (software adicional necesario)
Opciones versátiles de configuración del instrumento:
El tamaño ultracompacto de un sistema StepOnePlus™ se puede instalar en varias configuraciones distintas, lo que proporciona una flexibilidad y comodidad inigualables que se adapta a cualquier laboratorio. El sistema de PCR en tiempo real StepOne™ se puede utilizar desde un PC, con un PC conectado a una red de área local (LAN) o como instrumento independiente (sin PC). El sistema de PCR en tiempo real StepOne™ se calibra en la fábrica para ofrecer exactitud óptica y térmica lo que permite obtener de forma sencilla resultados de PCR en tiempo real sobresalientes nada más empezar a utilizarlo.
Monitorización de datos en tiempo real, difusión y almacenamiento:
El sistema mide la amplificación conforme se produce, lo que permite supervisar el progreso de su experimento ciclo a ciclo, ya sea en la máquina o de forma remota. Los datos se almacenan en el propio instrumento y se pueden ver y almacenar automáticamente mediante acceso remoto o transferirse a través de correo electrónico o una unidad flash USB. Los datos también se pueden exportar cómodamente como archivos PowerPoint™, Excel™ y de imágenes gráficas.
Capacidades de expresión génica ampliadas:
El avanzado software suministrado con el sistema de PCR en tiempo real StepOne™ incluye ahora el potente paquete de estudios de expresión génica. Este paquete de software le permite una mayor flexibilidad y precisión en sus ensayos de expresión génica mediante:
  • Análisis de un número ilimitado de placas en un estudio
  • Clasificación de datos por grupo de repeticiones biológicas o técnicas
  • Uso de varios controles endógenos
  • Corrección de la eficacia del ensayo
Capacidad de fusión de alta resolución avanzada:
Ahora con el software High Resolution Melt v3.0 podrá realizar un análisis de variación de secuencia después de la PCR con el sistema de PCR en tiempo real StepOne™. Este software, de venta por separado, simplifica la configuración al mantener los ajustes específicos de ensayo y acepta información de diseño de placa pegada directamente desde Excel. El software HRM v3.0 también tiene un algoritmo de agrupación mejorado para una mayor sensibilidad y precisión, y la capacidad para realizar análisis separados de varios ensayos que se procesan en una sola placa.
Para uso exclusivo en investigación. No apto para uso en procedimientos diagnósticos.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Formato Placa de 48 pocillos, tubos de 0,1 mL
Exactitud térmica ±0,25 °C (de 35 °C a 95 °C) de temperatura de visualización
Velocidad de rampa de la muestra Modo rápido: ±2,2 °C⁄s, modo estándar: ±1,6 °C⁄s
Sensibilidad 1 Copiar
Intervalo de temperatura (métrico) De 4 a 100 °C
Intervalo de volumen de reacción De 10 a 30 μl (experimentos de curva estándar: se validan 40 μl en modo estándar)
Colorante de referencia pasiva ROX (tubo independiente), No ROX, ROX (premezclado)
Intervalo dinámico Rango dinámico lineal mayor que 9 unidades log (detección)
Contenido y almacenamiento Ordenador portátil
Tinte calibrado VIC™, SYBR™ Green I, JOE™, FAM™, ROX™
Compatibilidad de alto rendimiento Multiplexado
Para utilizar con (equipo) StepOne™
Uniformidad térmica ±0,50 °C (de 35 °C a 95 °C) de temperatura de visualización/punto de ajuste
Velocidad de reacción Rápida, estándar
Método de detección SYBR, detección de primer-sonda
Tiempo de actividad <2 horas/ciclo (modo estándar), <40 min/ciclo (modo rápido)
Sistema óptico LED, 3 filtros de emisión, fotodiodo
Sistema de termociclado Sistema basado en Peltier
Dimensiones 24,6 cm (anchura) x 42,7 cm (profundidad) x 51,2 cm (altura)
Capacidad 48 x tubos de 0,1 mL, 1 x placa de 48 pocillos
Ordenador externo ordenador portátil
Línea de productos StepOne
Velocidad máxima de rampa de bloque 4,6 °C⁄s
Tipo de pantalla Pantalla táctil LCD
Cantidad 1 instrument
Peso 23,6 kg (52 lb.)