Learn More
StemRegenin 1, MedChemExpress
Código de producto. 16486616
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16486616 100 mg 100 miligramos
16462407 50 mg 50 miligramos
16426288 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 16486616 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY15001
MedChemExpress StemRegenin 1 is a potent aryl hydrocarbon receptor (AhR) antagonist with IC50 of 127 nM.
StemRegenin 1 is a potent aryl hydrocarbon receptor (AhR) antagonist with IC50 of 127 nM.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material StemRegenin 1
CAS 1227633-49-9
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C24H23N5OS
Cantidad 100 mg
Sinónimo SR1
Información de solubilidad DMSO : ≥ 100 mg/mL (232.81 mM)
SMILES CC(C)N1C2=NC(C3=CSC4=C3C=CC=C4)=NC(NCCC5=CC=C(O)C=C5)=C2N=C1
Peso molecular (g/mol) 429.54
Formula Weight (peso de la fórmula) 429.54
Porcentaje de pureza 97.0%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Cancer-programmed cell death