Learn More
Cole-Parmer™ Accesorios para estaciones de reacción Integrity 10, RS-200 y RS-250
Código de producto. 15487854
Cambiar vista
Click to view available options
Tipo de producto:
Cabezal de reflujo
Manguito reductor
Tubo de ensayo de poco volumen (3 mL)
Tubos de ensayo de poco volumen (1 mL)
Tamaño de la unidad:
cada uno
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tipo de producto Tamaño de la unidad
15487854 Manguito reductor cada uno
15447854 Tubos de ensayo de poco volumen (1 mL) cada uno
15487844 Tubo de ensayo de poco volumen (3 mL) cada uno
11806752 Cabezal de reflujo cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 15487854 Proveedor Cole-Parmer™ N.º de proveedor 3663086
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    481.00€
    429.55€ / paquete de 1
    Ahorro 51.45€
    10% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 11-03-2027
Mantenga su estación de reacción funcionando sin problemas con estas piezas y accesorios.
  • Adecuado para su uso con Cole-Parmer™ Estaciones de reacción de la serie Integrity 10, RS-200 o RS-250
  • Elija entre una amplia gama de accesorios adecuados para su estación de reacción, incluidos recipientes de reacción, sondas y software.
Especificaciones
Tipo de producto Manguito reductor
Para utilizar con (aplicación) Tubos de ensayo de poco volumen (1 ml)
Para utilizar con (equipo) Estaciones de reacción Integrity 10, RS-200 y RS-250