Learn More
BD Biosciences™ Control de células madre CD34+ Control de procesos de sangre completa (IVD)
Tienda BD Biosciences ProductosDescripción
- Control completo de dos niveles del proceso para inmunofenotipado y enumeración de leucocitos por citometría de flujo.
- Control de la tinción de anticuerpos, lisis de glóbulos rojos (ERI), configuración y rendimiento de instrumentos y análi
Especificaciones
Especificaciones
| Contenido y almacenamiento | Almacene los viales en posición vertical, cerrados herméticamente, de 2 °C a 8 °C cuando no los utilice. |
| Concentración | CD34+ bajo aprox. 10 células/μL, CD34+ alto aprox. 35 células/μL |
| Para utilizar con (equipo) | Citómetro de flujo |
| Indicaciones | Control completo de dos niveles del proceso para inmunofenotipado y enumeración de leucocitos por citometría de flujo. |
| Cantidad | 1 x 2,0 ml CD34+ bajo, 1 x 2,0 ml CD34+ alto |
| Escritura reglamentaria | IVD |
| Estabilidad | Los viales sin abrir son estables hasta la fecha de caducidad indicada en cada vial y hoja de ensayo. Los viales abiertos permanecen estables durante 12 ciclos térmicos (usos) si se manipulan correctamente. Evite ciclos innecesarios de calentamiento y enf |