Learn More
Honeywell Safety Products™ STELLAR Safety Spectacles
Código de producto. 12684913
Change view
Click to view available options
:
Tipo de producto: Gafas de seguridad
Código de producto.
12684913 Tipo de producto: Gafas de seguridad
1 options
Código de producto. 12684913 Proveedor Honeywell Safety Products™ N.º de proveedor 1005564
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Stylish, spectacle-type impact protection in a lightweight polycarbonate lens. Honeywell Safety Products™ STELLAR Safety Spectacles offer protection and the comfort of quality prescription eyewear.
  • General use and protection against impact (45m/s).
  • Suitable for mechanic work: grinding, turning, milling.
  • Polycarbonate lenses offer 99.9% UV protection up to 380nm.
  • Stylish safety spectacle offering the comfort of quality prescription eyewear.
  • Quality metal frame design.
  • Hardcoat for better abrasion resistance.
  • Adjustable, breakaway Flexicord retainer.
  • Adjustable hypoallergenic nose pads and metal temples with 3D spatula tips.
  • Excellent fit.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de producto Gafas de seguridad
N.° por paquete 1 Ea.