Learn More
Bochem™ Abrazaderas de retorta estándar de acero cincado con corcho
Código de producto. 10035010
Click to view available options
Diámetro (métrico):
120 mm
150 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. 10035010
Marca: Bochem™ 5482
Solo quedan null
Especificaciones
Cantidad 1 unidad
Tipo Pinza de soporte
Material Acero chapado en zinc
Diámetro (métrico) 120 mm
Longitud (métrico) 180 mm
Diámetro interior (métrico) 120 mm