Learn More
asecos™ Contenedor de transporte de acero
Código de producto. 17876326 Tienda asecos Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Peso (métrico):
2 kg
2,2 kg
2,75 kg
3,3 kg
3,8 kg
Tamaño de la unidad:
cada uno
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Peso (métrico) Tamaño de la unidad
17876326 3,8 kg cada uno
17886326 2 kg cada uno
17846386 2,2 kg cada uno
17806406 2,75 kg cada uno
17886386 3,3 kg cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 17876326 Proveedor asecos™ N.º de proveedor 36479
 Artículo restringido
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
El contenedor de transporte de acero es ideal para transportar de forma segura sustancias líquidas de los grupos de embalaje I, II y III.
  • Incluye etiqueta de seguridad multilingüe para el etiquetado del contenido, con tapón de rosca de aluminio, válvula de ventilación, juntas de NBR y anillo protector de plástico.
  • Aprobación ONU para los grupos de embalajes I, II y III
  • Acero
Especificaciones
Capacidad (imperial) 5,3 gal
Capacidad (métrico) 20 L
Color Amarillo
Para utilizar con (aplicación) Almacenamiento y transporte seguros
Material Acero
Cantidad 1
Anchura (imperial) 6,69 in
Anchura (métrico) 170.00 mm
Altura (imperial) 18,50 in
Altura (métrico) 470.00 mm
Peso (imperial) 8.38 lb.
Peso (métrico) 3,8 kg