Learn More
Bochem™ Taburete de acero
Código de producto. 10547512
Cambiar vista
Click to view available options
Color:
Gris
Diámetro de base (métrico):
405 mm
Altura (métrico):
425 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Color Diámetro de base (métrico) Altura (métrico) Tamaño de la unidad
10547512 Gris 405 mm 425 mm cada uno
1 options
Código de producto. 10547512 Proveedor Bochem™ N.º de proveedor 8001
Impulsa tu investigación en energías renovables
Usar código promocional 28029
Ver todas las promociones
Fecha estimada de envoi: 12-01-2027
Hecho de acero. El taburete de acero Bochem™ mantiene los accesorios al alcance de la mano.
  • Control de seguridad GS
Especificaciones
Tipo de producto Taburete
Color Gris
Diámetro de base (métrico) 405 mm
Diámetro (métrico) 290 mm
Altura (métrico) 425 mm
Cantidad 1 unidad
Material Acero