Learn More
Brady™ Válvula esférica pequeña de acero: cierre
Código de producto. 10682235 Tienda Brady Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 unidad
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10682235 1 unidad cada uno
1 options
Código de producto. 10682235 Proveedor Brady™ N.º de proveedor 065692
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    40.40€
    35.29€ / paquete de 1
    Ahorro 5.11€
    12% Descuento
En stock
El diseño de una sola pieza, fácil de usar, hace que nuestros bloqueos de válvulas de bola estándar sean la herramienta ideal para asegurar sus válvulas de bola de un cuarto de vuelta en la posición OFF (APAGADO). Orificios para grilletes de candado de 9,53 mm. Para uso en válvulas de bola de tamaños de 6,35 mm a 25,40 mm.
  • Orificios para grilletes de candado de 9,53 mm.
  • Para utilizar en válvulas de bola de tamaños de 6,35 mm a 25,40 mm.
Especificaciones
Tipo de producto Válvula de bola de cierre pequeña
Alternate Part Number BLOQUEO DE VÁLVULA DE BOLA DEVICE 3/8 de pulgada
Color Rojo
Material Acero
Certificaciones/conformidad OSHA 1910.147
Descripción Bloqueo de válvula esférica pequeña Brady
Dimensiones (Pr x An x Al) 78.74 x 93.98 x 57.15 mm
Para utilizar con (aplicación) Bloqueo y etiquetado
Altura (imperial) 2,25 in
Altura (métrico) 117 mm
Cantidad 1 unidad
Anchura (imperial) 3,7 in
Anchura (métrico) 93.98 mm